Merck
631566
Sigma-Aldrich
3-Pyridinboronsäure-1,3-Propandiol-Ester
97%
Synonym(e):
1,3-Propandiol-Cycloester, 3-Pyridinboronsäure-Glykolester, 3-Pyridyl-Trimethylenborat, 3-[1,3,2]Dioxaborinan-2-yl-Pyridin, Pyridin-3-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChIKey
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.