Merck
617237
Sigma-Aldrich
1,3-Difluorbenzol-d4
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
82 °C (lit.)
Dichte
1.250 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c(F)c1[2H]
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
UEMGWPRHOOEKTA-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)