617172
Terephthalsäure-2,3,5,6-d4-dimethylester
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
285.8 °F
Flammpunkt (°C)
141.00 °C