Merck
617091
Sigma-Aldrich
Diethylamin-N-d1
98 atom % D
Synonym(e):
N-Deuterodiethylamine
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2ND
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C (lit.)
Dichte
0.717 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)