Merck
616672
Sigma-Aldrich
DL-Glycerin-2,2,2-d3-säure
98 atom % D
Synonym(e):
DL-Glycerin-2,3,3-d3-säure Calciumsalz Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
InChIKey
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable