Merck
615897
Sigma-Aldrich
Phenylethyl-1,1,2,2-d4-amin
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD2CD2NH2
Molekulargewicht:
125.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
InChIKey
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup