Merck
615811
Sigma-Aldrich
2-Methylpropen-d8
99 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Isobutene-d8
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2C=CD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChIKey
VQTUBCCKSQIDNK-MGGKGRBPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-112.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-80 °C - closed cup