Merck
615730
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanol-1,1-d2
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-NCYHJHSESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)