Merck
614467
Sigma-Aldrich
1-Bromhexadecan-d33
98 atom % D
Synonym(e):
Cetylbromid-d33, Hexadecylbromid-d33
Größe auswählen
1 G
212,00 €
212,00 €
Listenpreis1.060,00 €Sparen Sie 80%
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
212,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)14CD2Br
Molekulargewicht:
338.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
212,00 €
Listenpreis1.060,00 €Sparen Sie 80%
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+33
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChIKey
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
350.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
177 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)