Merck
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropan-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3-Propan-d6-diamin
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD2CD2CD2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-12 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)