Merck
61336
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4,6-dimethoxy-pyrimidin
≥98.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.58
Beilstein:
880035
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C
SMILES String
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
InChIKey
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)