Merck
612383
Sigma-Aldrich
Natriumdodecyl-sulfat-1-d1
98 atom % D
Synonym(e):
Dodecylsulfat-1-d1 Natriumsalz, SDS-1-d1
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Molekulargewicht:
289.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable