Merck
609935
Sigma-Aldrich
Aluminiumoxid-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al218O3
Molekulargewicht:
107.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)