Merck
609641
Sigma-Aldrich
Kohlendioxid-17O2
60 atom % 17O
About This Item
Lineare Formel:
C17O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
60 atom % 17O
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)