Merck
609560
Sigma-Aldrich
Diisopropylamin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]215NH
Molekulargewicht:
102.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
bp
84 °C
Dichte
0.722 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[15NH]C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i7+1
InChIKey
UAOMVDZJSHZZME-CDYZYAPPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)