Merck
609382
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-calciumnitrat-15N3
5 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Ca(15NO3)3
Molekulargewicht:
248.10
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Beschreibung
Molar Mix 1:1
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Mol-Gew.
244.32 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15NH3].[Ca++].O[15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.HNO3.2NO3.H3N/c;3*2-1(3)4;/h;(H,2,3,4);;;1H3/q+2;;2*-1;/i;4*1+1
InChIKey
QGPZBKDRJAXSRG-NJJOSUKLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3, is enriched with 15N isotope.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)