Merck
608998
Sigma-Aldrich
L-Prolin-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
Größe auswählen
500 MG
238,00 €
238,00 €
Listenpreis1.190,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am07. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
238,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H915NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
238,00 €
Listenpreis1.190,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am07. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥95 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)