Merck
608637
Sigma-Aldrich
Benzol-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
13C6D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)