Merck
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li-deuteroxiddeuterat
95 atom % 6Li, 98 atom % D
Größe auswählen
5 G
535,00 €
535,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
535,00 €
About This Item
Lineare Formel:
6LiOD · D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.12
535,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)