Merck
608564
Sigma-Aldrich
Kaliumselenocyanat-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
KSe13C15N
Molekulargewicht:
146.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[K][Se][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChIKey
KYEKHFSRAXRJBR-AWQJXPNKSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)