Merck
608254
Sigma-Aldrich
Algal Robprotein Extrakt, gleichförmig 13C-markiert, gleichförmig 15N-markiert
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Camila Rubio-Patiño et al.
Cell metabolism, 27(4), 828-842 (2018-03-20)
Dietary restriction (DR) was shown to impact on tumor growth with very variable effects depending on the cancer type. However, how DR limits cancer progression remains largely unknown. Here, we demonstrate that feeding mice a low-protein (Low PROT) isocaloric diet