Wichtige Dokumente
608033
L-Arginin-13C6,15N4 -hydrochlorid
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentansäure-13C6,15N4-Hydrochlorid, 13C- und 15N-markiertes Arg, 13C- und 15N-markiertes Arginin-Hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Zusammensetzung
L-isomer, 97%
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.