Merck
607576
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzo(nitril-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
3-Cyan-13C,15N-phenol
About This Item
Lineare Formel:
15N13C-C6H4OH
Molekulargewicht:
121.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
InChIKey
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)