Merck
607533
Sigma-Aldrich
2-Ketobuttersäure-4-13C,3,3,4,4,4-d5 Natriumsalz Hydrat
48-70 atom % D (13CD3), 97 atom % D (CD2), 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketobutyrat-4-13C,3,3,4,4,4-d5
Größe auswählen
100 MG
737,00 €
737,00 €
Listenpreis809,00 €Sparen Sie 9%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
737,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13CD3CD2COCO2Na · xH2O
Molekulargewicht:
130.09 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
737,00 €
Listenpreis809,00 €Sparen Sie 9%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
48-70 atom % D (13CD3)
97 atom % D (CD2)
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D3,2D2;;
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-RWBNLZSCSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.