Wichtige Dokumente
606634
α-Methylstyrol-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
Benzene (1-methylethenyl-1-13C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
165-169 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
InChIKey
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)