Merck
606464
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbonat-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)213CO
Molekulargewicht:
215.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
bp
301-302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
InChIKey
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)