Merck
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Triiodmethan-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CHI3
Molekulargewicht:
394.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChIKey
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)