Merck
605999
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure 1-13C
Größe auswählen
100 MG
510,00 €
1 G
2.550,00 €
510,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
510,00 €
1 G
2.550,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H8O6
Molekulargewicht:
177.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
510,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
193 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H]1O[13C](=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i6+1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-HYAXHRHPSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various food items. It is useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters. Vitamin C is also function as an antioxidant.[1][2][3]
Anwendung
L-Ascorbic acid-1-13C is also known as L-threoascorbic acid-1-13C. This stable isotope internal standard is suitable for the quantitation of L-ascorbic acid in dietary supplements, fortified foods or biological fluids using a variety of testing applications.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
Halcrow SE, et al.
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)