Merck
605158
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-alanin-2-13C, L-Alanin-2-13C, N-Fmoc Derivat
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH(NH-Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
312.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Optische Aktivität
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
147-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11+1
InChIKey
QWXZOFZKSQXPDC-LAGVNOJESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)