Merck
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutaminsäure-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
152.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)