Merck
604313
Sigma-Aldrich
3-Ketovaleriansäure-3,4,5-13C-ethylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Molekulargewicht:
147.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
InChIKey
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.