Merck
603988
Sigma-Aldrich
N-Methylformamid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H13CONH(CH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
198-199 °C
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CN[13CH]=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i2+1
InChIKey
ATHHXGZTWNVVOU-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)