Merck
603570
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzaldehyd-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
3,4-Dimethoxybenzaldehyd-α-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC8H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
281 °C
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)[13CH]=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1
InChIKey
WJUFSDZVCOTFON-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)