Merck
602590
Sigma-Aldrich
Boc-5,5,5-trifluor-L-leucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18F3NO4
Molekulargewicht:
285.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Form
solid
Mol-Gew.
285.26 by atom % calculation
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
SMILES String
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
InChIKey
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)