Merck
600202
Sigma-Aldrich
Barium Carbonat-13C
90 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Ba13CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.33
Beilstein:
4826209
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
90 atom % 13C
Mol-Gew.
198.23 by atom % calculation
mp (Schmelzpunkt)
811 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChIKey
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)