Merck
600121
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanolamin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)215NCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
InChIKey
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.