Wichtige Dokumente
59750
Isopropyltriphenylphosphoniumbromid–Natriumamid-Mischung
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
About This Item
Qualität
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].N[Na].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Menge
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?