Merck
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidin-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H915N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
InChIKey
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)