Merck
596841
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-butoxy-5-methylphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)