Merck
595969
Sigma-Aldrich
Disperse Orange 3-Acrylamid
Synonym(e):
4-Methacryloylamino-4′-nitroazobenzene
About This Item
Lineare Formel:
NO2C6H4N2C6H4NHCOCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206.5 °C (dec.) (lit.)
λmax
222 nm (2nd)
222 nm (2nd)
375 nm
375 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(NC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C15H12N4O3/c1-2-15(20)16-11-3-5-12(6-4-11)17-18-13-7-9-14(10-8-13)19(21)22/h2-10H,1H2,(H,16,20)/b18-17+
InChIKey
UFJASOUPUMZANE-ISLYRVAYSA-N
Sonstige Hinweise
NLO material
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)