Product 364797 is disperse orange 3. As per the literature as below, it is a dichroic dye and mixable with LCs.
https://www.semanticscholar.org/paper/Induced-Alignment-in-Nematic-Liquid-Crystal-by-3-Sood-Raina/2f9f0f936ddf691bbfa727dd4d0b99fc0eabaa3f
Wichtige Dokumente
364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Synonym(e):
4-(4-Nitrophenylazo)-anilin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
SMILES String
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
InChIKey
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is this dye a dichroic dye and mixable with liquid crystal ?
1 Antwort-
Hilfreich?