Merck
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
InChIKey
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)