Merck
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluor-3-methylbenzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
InChIKey
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)