Merck
593729
Sigma-Aldrich
N-Methyl-m-toluidin
97%
Synonym(e):
N-Methyl-3-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
204-206 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
FBGJJTQNZVNEQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)