Wichtige Dokumente
593664
6-Fluorpicolinsäure
97%
Synonym(e):
6-Fluor-2-pyridincarbonsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?