Merck
592773
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorphenyl)-2-furancarbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
236-240 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-7-2-1-6(5-8(7)13)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChIKey
GNXLBNMHCYYSPU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)