613932
Chlorethan-d5
98 atom % D
Synonym(e):
Ethylchlorid-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50 °C - closed cup