Merck
591505
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromphenylacrylat-co-glycidylmethacrylat)
glycidyl methacrylate 50 mol %
About This Item
Lineare Formel:
(C9H3Br5O2)m(C7H10O3)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
glycidyl methacrylate, 50 mol %
Übergangstemp.
Tg (DSC) 122 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
Anwendung
High refractive index, photosensitive polymer for optical waveguides.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.