Wichtige Dokumente
590320
Triphenylphosphin(2,5-norbornadien)rhodium(I)-tetrafluorborat, polymergebunden FibreCat®
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
FibreCat®
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
InChIKey
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)