Merck
590185
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluormethyl)-benzonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(CF3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
InChIKey
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)